Wichtige Dokumente
MABN1813
Sigma-Aldrich
Anti-Natrium/Wasserstoff-Austauscher-3-Antikörper, Klon 3H3
clone 3H3, from mouse
Synonym(e):
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat, opossum
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Slc9A7(236727)
Allgemeine Beschreibung
Natrium/Wasserstoff-Austauscher 3 (UniProt: Q28362 (andere Bezeichnungen sind Na(+)/H(+)-Austauscher 3, NHE-3, Mitglied 3 der der SLC-Transporter-Familie 9) wird vom Gen SLC9A3 (auch als NHE3 bezeichnet) in Didelphis virginiana (nordamerikanisches Opossum) kodiert. NHE-3 ist ein Multipass-Membranprotein, das an der pH-Regulierung beteiligt ist und Säuren eliminiert, die durch den aktiven Stoffwechsel entstehen, oder ungünstigen Umgebungsbedingungen entgegenwirkt. NHE-3 wird vorwiegend in Nieren und Darm exprimiert, wo es auf den apikalen Membranen polarisierter Epithelzellen zu finden ist, und spielt eine zentrale Rolle bei der transepithelialen Reabsorption von Natriumionen und der Sekretion von Wasserstoffionen. Der renale NHE-3 ist bei der Aufrechterhaltung des Blutdrucks und des Steady-State-Natriumgehalts im Plasma von entscheidender Bedeutung, wenn die Natriumchloridzufuhr über die Nahrung verändert wird. In den Epithelzellen des Darms werden sie am Bürstensaum des Ileums lokalisiert. Eine Dysfunktion von NHE-3 im Darm ist mit einer Vielzahl von Durchfallerkrankungen assoziiert. HNE-3 kann durch SGK1 an Ser669 phosphoryliert werden, wodurch seine Menge an der Zellmembran erhöht wird. (Literatur: D Souza, S et al. (1998). J. Biol. Chem. 273(4); 2035 2043; Fenton, RA et al (2017). Kidney Int. doi: 10.1016/j.kint.2017.02.001. [Epub ahead of print]).
Spezifität
Mit dem Klon CH3 wird der Natrium/Wasserstoff-Austauscher 3 in Nierenzellen von Mensch, Opossum und Ratte nachgewiesen. Er ist auf ein Epitop innerhalb von 356 Aminosäuren in der C-terminalen Hälfte gerichtet.
Immunogen
MBP-konjugiertes rekombinantes Fragment, das 356 Aminosäuren aus der C-terminalen Hälfte des Natrium/Wasserstoff-Austauschers 3 vom Opossum entspricht.
Anwendung
Anti-NHE3, Klon 3H3 (Best.-Nr. MABN1813), ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der sich gegen den Natrium/Wasserstoff-Austauscher 3 richtet und für die Verwendung in Immunhistochemie, Immunpräzipitation und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde NHE3 in menschlichen Nieren- und Magengewebeschnitten nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde NHE3 in Western-Blot-Analysen nachgewiesen (Wang, D., et. al. (2006). Am J Physiol Renal Physiol. 290(2):F428-37; Queiroz-Leite, G.D., et. al. (2011). Biochem Biophys Res. Commun. 409(3):470-6; Goyal, S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 288(3):F530-8; Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Di Sole, F., et. al. (2008). J. Cell Physiol. 216(1):221-33; Baum, M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(11):F1495-502; Lessa, L.M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(10):F1399-408).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde NHE3 in immunhistochemischen Anwendungen nachgewiesen (Pao, A.C., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(6):F1496-506).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde NHE3 in Immunpräzipitationsanwendungen nachgewiesen (Girardi, A.C., et. al. (2004). Am J Physiol Renal Physiol. 287(5):C1238-45).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in COS-7 Zellen, die mit Wildtyp-NHE3-Plasmid-DNA transfiziert wurden.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wurde NHE3 in Lysaten aus COS-7-Zellen, die mit Wildtyp-NHE3-Plasmid-DNA transfiziert wurden, nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~75 kDa gemessen; 94,77 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ryan J Adam et al.
Kidney360, 1(10), 1105-1115 (2021-07-16)
The 5/6 nephrectomy (5/6Nx) rat model recapitulates many elements of human CKD. Within weeks of surgery, 5/6Nx rats spontaneously exhibit proximal tubular damage, including the production of very large extracellular vesicles and brush border shedding. We hypothesized that production and
Yanli Dong et al.
Science advances, 8(21), eabn3925-eabn3925 (2022-05-26)
Sodium-proton exchanger 3 (NHE3/SLC9A3) located in the apical membrane of renal and gastrointestinal epithelia mediates salt and fluid absorption and regulates pH homeostasis. As an auxiliary regulatory factor of NHE proteins, calcineurin B homologous protein 1 (CHP1) facilitates NHE3 maturation
Md Kaimul Ahsan et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 319(2), G121-G132 (2020-06-23)
Nongenomic glucocorticoid (GC) and serum- and glucocorticoid-inducible kinase 1 (SGK1) signaling regulate ion transport, but CFTR has not been investigated in the intestine. We examined GC, SGK1, and phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) kinase signaling of CFTR ion transport in native intestine