MABN130
Anti-SQSTM1 Antibody, clone 20F1.1
clone 20F1.1, from mouse
Synonym(e):
Sequestosome-1, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Ubiquitin-binding protein p62
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20F1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SQSTM1(8878)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SQSTM1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable