MABF851
Anti-ERAP1 Antibody, clone 16A7.1
clone 16A7.1, from mouse
Synonym(e):
Endoplasmic reticulum aminopeptidase 1, A-LAP, Adipocyte-derived leucine aminopeptidase, Aminopeptidase PILS, ARTS-1, Endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing, PILS-AP, Puromycin-insensitive leucyl-specific aminopeptidase,
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16A7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERAP1(51752)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ERAP1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable