MABF572
Anti-CD4 Antibody (human), APC, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
OKT4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 5 μL (0.125 μg/test)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD4(920)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable