Wichtige Dokumente
MABF432
Sigma-Aldrich
Anti-CD45.1 Antikörper (Maus), Klon A20
clone A20, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A20, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ptprc(19264)
Allgemeine Beschreibung
Der A20-Antikörper reagiert mit Maus-CD45.1, auch bekannt als Ly5.1, einer stammspezifischen Allelform des CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Funktionell gesehen ist CD45 eine Protein-Tyrosin-Phosphatase, deren weite Zellverbreitung eine entscheidende Rolle bei vielen Leukozytenfunktionen unterstützt, einschließlich der Regulierung der Signaltransduktion und der Zellaktivierung im Zusammenhang mit den T-Zell- und B-Zell-Rezeptoren. Der A20-Antikörper wird üblicherweise als Leukozytenmarker in Ly5.1-Mausstämmen verwendet: SJL/J, DA, STS/A und RIII. Der Antikörper ist nachweislich spezifisch für CD45.1 und zeigt keine Kreuzreaktion mit CD45.2-tragenden Zellen.
Spezifität
M
Immunogen
Die Immunogen-Informationen dieses Antikörpers sind urheberrechtlich geschützt.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Antikörper Anti-CD45.1 (Maus), Klon A20, Best.- Nr. MABF432, wurde zur Verwendung in der Immunpräzipitation, Immunhistochemie und Durchflusszytometrie für den Nachweis von CD45.1 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in Puffer mit 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1 % Gelatine, pH 7,2 und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Es wird empfohlen, das Produkt unverdünnt bei 2–8 °C zu lagern und vor längerer Lichteinwirkung zu schützen. Nicht einfrieren.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable