MABF317
Anti-CD3ε (mouse) Antibody, PE, clone 145-2C11
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PE
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Konjugat
PE
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
145-2C11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd3E(12501)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD3ε in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2