MABF2212
Anti-SARS-CoV Nsp8 Antibody, clone 5A10
Synonym(e):
Nonstructural protein NS8, ORF8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A10, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 14 kDa
observed mol wt ~22 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
virus
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
vaccinia virus ... orf8(43740577)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 Nsp8 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 Nsp8 protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nsp8 in Western Blotting applications (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NSP8 in Immunofluorescence applications (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable