MABF2186
Anti-Zika Virus NS1 protein Antibody
purified antibody, clone 680, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
680, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 47 kDa
Speziesreaktivität
virus (Zika)
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable