MABF1961
Anti-Thy 1.1 (CD90) Antibody, clone T11D7e
clone T11D7e, from mouse
Synonym(e):
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T11D7e, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Thy1(24832)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Thy 1.1 (CD90) in one million rat thymocytes.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable