MABF141B
Anti-MHC class II (I-A/I-E), violetFluor® 450, clone M5/114 .15.2 Antibody
clone M5/114.15.2, from rat, violetFluor® 450
Synonym(e):
H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain, Ia antigen-associated invariant chain (Ii), MHC class II-associated invariant chain, CD74, MHC class II (I-A/I-E)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
violetFluor® 450
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M5/114.15.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd74(16149)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable