MABF112
Anti-CD70 Antibody, clone TAN 1-7
clone TAN 1-7, from rat
Synonym(e):
CD70 antigen, CD27 ligand, CD27-L, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7, CD70
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TAN 1-7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd70(21948)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Functional Blocking Analysis: A representative lot detected CD70 in splenic CD8a+ DCs (Arora, P., et al. (2014). Immunity. 40:105-116).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD70 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1