MABE979
Anti-Histone Demethylase JARID1C Antibody, clone 2B4.2
clone 2B4.2, from mouse
Synonym(e):
Lysine-specific demethylase 5C, Histone demethylase JARID1C, Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, Protein SmcX, Protein Xe169
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B4.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM5C(8242)
mouse ... Kdm5C(20591)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histon-modifizierende Proteine
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected histone demethylase JARID1C in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1