MABE967
Anti-DNA polymerase delta p125 Antibody, clone 11E10.1
clone 11E10.1, from mouse
Synonym(e):
DNA polymerase delta catalytic subunit, DNA polymerase delta p125, DNA polymerase subunit delta p125
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11E10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLD1(5424)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DNA polymerase delta p125 in 10 µg of Raji cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable