MABE939
Anti-phospho Histone H3 (Ser10), clone 6G8B7 Antibody
clone 6G8B7, 1 mg/mL, from rat
Synonym(e):
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G8B7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer10)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
ELISA Analysis: A representative lot detected Histone H3 (Ser10) using differently phosphorylated and unphosphorylated peptides unmodified H3, H3 S10ph, and H3 S28ph (Prof. Taro Tachibana, Osaka City University).
Nuclear Receptors
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H3 (Ser10) in 10 µg of nocodazole treated HeLa cell lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable