Merck
MABE1016
Sigma-Aldrich
Anti-pan-ADP-Ribose-Bindungsreagens
from Escherichia coli
Synonym(e):
pan-ADP-ribose binding reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160405
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Art.- Nr. MABE1016, Anti-pan-ADP-Ribose-Bindungsreagens, ist ein His-markiertes rekombinantes Protein, das an einen Fc-Tag vom Kaninchen fusioniert ist, im Rosetta(DE3)pLysS-Stamm von E.coli exprimiert und aufgereinigt wird (Art.- Nr. 70956). Das Anti-pan-ADP-Ribose-Bindungsreagens eignet sich für den Affinitätsnachweis von mono- und poly-ADP-ribosylierten Proteinen an Membranen ähnlich wie Antikörper-basierte Western-Blot- und Dot-Blot-Analysen. Der Kaninchen Fc-Tag ermöglicht die Visualisierung der Bindung mit konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörpern. Darüber hinaus ermöglicht der Fc-Tag die Erfassung des Anti-pan-ADP-Ribose-Bindungsreagens an Protein-A-Harzen für Affinitäts-Pulldown-Anwendungen.
Spezifität
poly(ADP-Ribose) und mono(ADP-Ribose)
Anwendung
Das Anti-poly-ADP-Ribose-Bindungsreagens ist ein Reagens, das selektiv an mono- und poly-ADP-Ribose bindet und in Western Blots, Immunzytochemie und Dot Blots eingesetzt wird.
Dot-Blot-Spezifitäts-Analyse: Mit diesem Reagens wurde mono(ADPR) am rekombinanten PARP3-Protein sowie mono(ADPR) und poly(ADPR) am rekombinanten PARP1-Protein nachgewiesen (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge des Anti-pan-ADP-Ribose-Bindungsreagens wurden ADP-ribosylierte Proteine mittels Immunpräzipitation aus Kernextrakt ausgefällt (Lee Kraus, University of Texas Southwestern).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die automatische ADP-Ribolysierung von PARP1/2/3 und deren Mutanten in Gegenwart von NAD+ oder verschiedenen NAD+-Analogen nachgewiesen (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45–50).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die PARP1-katalysierte NELF-E-ADP-Ribosylierung in zellfreien enzymatischen Reaktionen sowie die ADP-Ribosylierung von exogen exprimiertem FLAG-markiertem NELF-E in HEK293T-Zellen nachgewiesen. Durch Behandlung mit dem PARP-Inhibitor PJ34 oder dem P-TEFb/CDK9-Inhibitor Flavopiridol konnte die zelluläre NELF-E-ADP-Ribosylierung verringert werden (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45–50).
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an ADP-ribolysierten rekombinanten PARP1- und PARP3-Proteinen.
Western-Blot-Analyse: Mit diesem Reagens wurde mono(ADPR) am rekombinanten PARP3-Protein sowie mono(ADPR) und poly(ADPR) am rekombinanten PARP1-Protein nachgewiesen (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Zielbeschreibung
Je nach Zielproteinen und Ausmaß der ADP-Ribosylierung variabel.
Physikalische Form
Aufgereinigt aus E. coli mittels Ni-NTA-Agarose. Bereitgestellt in Puffer mit 10 mM Tris, pH 7,5, 0,2 M NaCl, 10 % Glycerin, 10 mM Imidazol, 1 mM PMSF, 1 mM β-Mercaptoethanol, 10 % Glycerin ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Ni-NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -80 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -80 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tao Qin et al.
Molecular plant, 12(9), 1243-1258 (2019-05-19)
Plasma membrane-associated abscisic acid (ABA) signal transduction is an integral part of ABA signaling. The C2-domain ABA-related (CAR) proteins play important roles in the recruitment of ABA receptors to the plasma membrane to facilitate ABA signaling. However, how CAR proteins
Karunakaran Kalesh et al.
Scientific reports, 9(1), 6655-6655 (2019-05-02)
ADP-ribosylation is integral to a diverse range of cellular processes such as DNA repair, chromatin regulation and RNA processing. However, proteome-wide investigation of its cellular functions has been limited due to numerous technical challenges including the complexity of the poly(ADP-ribose)
Daniel Roderer et al.
Nature communications, 10(1), 5263-5263 (2019-11-22)
Tc toxins are bacterial protein complexes that inject cytotoxic enzymes into target cells using a syringe-like mechanism. Tc toxins are composed of a membrane translocator and a cocoon that encapsulates a toxic enzyme. The toxic enzyme varies between Tc toxins
Katie Pollock et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1608, 445-473 (2017-07-12)
The poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) enzyme tankyrase (TNKS/ARTD5, TNKS2/ARTD6) uses its ankyrin repeat clusters (ARCs) to recognize degenerate peptide motifs in a wide range of proteins, thereby recruiting such proteins and their complexes for scaffolding and/or poly(ADP-ribosyl)ation. Here, we provide guidance for
Chao-Cheng Cho et al.
Nature communications, 10(1), 1491-1491 (2019-04-04)
Poly-ADP-ribosylation, a post-translational modification involved in various cellular processes, is well characterized in eukaryotes but thought to be devoid in bacteria. Here, we solve crystal structures of ADP-ribose-bound poly(ADP-ribose)glycohydrolase from the radioresistant bacterium Deinococcus radiodurans (DrPARG), revealing a solvent-accessible 2'-hydroxy