MABC1690M
Anti-RAINBOW
from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A 1:250 and 1:500 dilution from a representative lot detected Remazol-dye Pre-Stained protein standards.
Qualität
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable