MABC1177
Anti-Stat3b Antibody, clone 516 G10H9
clone 516 G10H9, from mouse
Synonym(e):
Signal transducer and activator of transcription 3b, Stat3b, Acute-phase response factor, spliced isoform 3, DNA-binding protein APRF, spliced isoform 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
516 G10H9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAT3(6774)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Transkriptionsfaktoren
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) or Stat3βΔCT7 (a.a. 127–717) GFP fusion that lacks Stat3β C-terminal end 7-a.a. (CT7) sequence (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot specifically immunoprecipitated human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) GFP fusion protein, exogenously expressed in MEFs lacking endogenous murine Stat3 (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable