MABC1031
Anti-TNFSF13 (APRIL) Antibody, clone A3D8
clone A3D8, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
A proliferation-inducing ligand, APRIL, CD256, TALL-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A3D8, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tnfsf13(69583)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TNFSF13 in human PBMC cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2