MAB570
Anti-Heparin Antibody, clone A7.10
clone A7.10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A7.10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Darf nicht reagieren mit
pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Hdgf(15191)
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
1.0 x 10-11 M.) Suggested concentration 1-10 μg/mL.
Inhibits the formation of heparin accelerated thrombin-antithrombin complex formation in vitro.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable