Wichtige Dokumente
MAB5618
Sigma-Aldrich
Anti-Serotonintransporter-Antikörper
ascites fluid, Chemicon®
Synonym(e):
SERT
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
primate, human
Darf nicht reagieren mit
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Serotonintransporter, Mensch und nichtmenschlicher Primat.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus dem menschlichen Serotonintransporter.
Anwendung
Der Anti-Serotonintransporter-Antikörper erkennt den Gehalt von Serotonintransporter und wurde für die Verwendung in IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Immunhistochemie: 1:500–1:1.000 auf 10 % formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe aus menschlicher Medulla oblongata. Eine vorgeschlagene Methode zur Antigenrückgewinnung ist die hitzeinduzierte Epitoprückgewinnung (HIER): Citratpuffer pH 6,0.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aszites
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Serotonin neurons derived from rhesus monkey embryonic stem cells: similarities to CNS serotonin neurons
Salli, Ugur, et al
Experimental neurology, 188, 351-364 (2004)
Anke J Borgers et al.
Frontiers in neuroscience, 8, 106-106 (2014-05-27)
That serotonin plays a role in the regulation of feeding behavior and energy metabolism has been known for a long time. Serotonin transporters (SERT) play a crucial role in serotonin signaling by regulating its availability in the synaptic cleft. The
Smriti Patodia et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 32(5), e13074-e13074 (2022-04-29)
Several lines of evidence link deficient serotonin function and SUDEP. Chronic treatment with serotonin reuptake inhibitors (SRIs) reduces ictal central apnoea, a risk factor for SUDEP. Reduced medullary serotonergic neurones, modulators of respiration in response to hypercapnia, were reported in
C H Lew et al.
Molecular autism, 11(1), 12-12 (2020-02-07)
Williams syndrome (WS) and autism spectrum disorder (ASD) are neurodevelopmental disorders that demonstrate overlapping genetic associations, dichotomous sociobehavioral phenotypes, and dichotomous pathological differences in neuronal distribution in key social brain areas, including the prefrontal cortex and the amygdala. The serotonergic
A L Bauman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(20), 7571-7578 (2000-10-12)
Presynaptic transporter proteins regulate the clearance of extracellular biogenic amines after release and are important targets for multiple psychoactive agents, including amphetamines, cocaine, and antidepressant drugs. Recent studies reveal that dopamine (DA), norepinephrine (NE), and serotonin (5-HT) transporters (DAT, NET