MAB4201F
Anti-HLA-DR Antibody, clone 169-1B5.1, FITC conjugated
clone 169-1B5.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
169-1B5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-DRA(3122)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
SUGGESTED USAGE
Flow cytometry and immunofluorescence - use 10 μl direct from the vial per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable