MAB4122
Anti-Multi-Drug Resistance Related Protein Antibody, clone MRPm6
culture supernatant, clone MRPm6, Chemicon®
Synonym(e):
MRP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRPm6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... ABCC1(4363)
Spezifität
Anwendung
Flow Cytometry
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue
sections: 1:20.
Note: For cellular detection permeabilization is required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2