MAB362
Anti-MAP1 Antibody, clone HM-1
ascites fluid, clone HM-1, Chemicon®
Synonym(e):
Microtubule-Associated Protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HM-1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1A(4130)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable