Merck
MAB3612
Sigma-Aldrich
Anti-BubR1-Antikörper, Klon 8G1
clone 8G1, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8G1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BUB1B(701)
Allgemeine Beschreibung
Der mitotische Checkpoint verhindert, dass die zwei resultierenden Tochterzellen eine ungleiche Anzahl an Chromosomen aufweisen. Dieser als Aneuploidie bezeichnete Zustand tritt in nahezu allen Krebszellen auf und ist möglicherweise auf Fehlfunktionen am mitotischen Checkpoint zurückzuführen. BubR1 ist eine Mitotische-Checkpoint-Kinase und an der Kontrolle des Metaphasen-Checkpoints in Säugetierzellen beteiligt.
Spezifität
Erkennt menschliches BubR1.
Immunogen
Rekombinantes humanes BubR1.
Anwendung
Der Anti-BubR1-Antikörper, Klon 8G1 (monoklonaler Mausantikörper) detektiert BubR1 und wird nachweislich erfolgreich in WB und ICC eingesetzt.
Western Blot unter Verwendung eines ECL-Detektionssystems. Reagiert infolge von Hyperphosphorylierungen mit dem BubR1-Protein mit einem Molekulargewicht von ~120 kDa und mit Banden mit höherem Molekulargewicht.
Immunzytochemie: 1 μg/ml auf Gewebekulturzellen. Empfohlene Fixierung: 3,5 % PBS-gepuffertes Paraformaldehyd für 7 Minuten. Permeabilisierungsmethode: 0,2 % Triton-X-100 nach der Fixierung. Empfohlener Blockierungspuffer: 10 mM Tris, pH-Wert 7,5 mit 150 mM NaCl mit 0,1 % BSA.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heat shock protein inhibitors, 17-DMAG and KNK437, enhance arsenic trioxide-induced mitotic apoptosis.
Yi-Chen Wu,Wen-Yen Yen,Te-Chang Lee,Ling-Huei Yih
Toxicology and Applied Pharmacology null
Subcellular localization of the spindle proteins Aurora A, Mad2, and BUBR1 assessed by immunohistochemistry.
Burum-Auensen, E; De Angelis, PM; Schj?lberg, AR; Kravik, KL; Aure, M; Clausen, OP
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society null
Nageswara R Pulipati et al.
International journal of cancer, 129(3), 553-564 (2011-04-07)
km23-1 is a dynein light chain that was identified as a TGFβ receptor-interacting protein. To investigate whether km23-1 controls human ovarian carcinoma cell (HOCC) growth, we established a tet-off inducible expression system in SKOV-3 cells in which the expression of
David J Wynne et al.
Molecular biology of the cell, 27(22), 3395-3404 (2016-11-05)
The kinetochore is often depicted as having a disk-like architecture in which the outer layer of proteins, which engage microtubules and control checkpoint signaling, are built on a static inner layer directly linked to CENP-A chromatin. Here, applying three-dimensional (3D)
Emily A Foley et al.
Nature cell biology, 13(10), 1265-1271 (2011-08-30)
Error-free chromosome segregation depends on the precise regulation of phosphorylation to stabilize kinetochore-microtubule attachments (K-fibres) on sister chromatids that have attached to opposite spindle poles (bi-oriented). In many instances, phosphorylation correlates with K-fibre destabilization. Consistent with this, multiple kinases, including