Wichtige Dokumente
MAB324
Sigma-Aldrich
Anti-Neuronen-spezifische-Enolase-Antikörper, Klon 5E2
clone 5E2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
NSE
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
5E2, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
30
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
5E2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Humane Gamma-Neuronen-spezifische Enolase. Erkennt eine 45-kDa-Bande, die Gamma-NSE auf Immunoblots von Extrakten des menschlichen Gehirns entspricht.
Immunogen
Neuronen-spezifische Enolase aus dem menschlichen Gehirn.
Anwendung
Der Anti-Neuronen-spezifische-Enolase-Antikörper, Klon 5E2, weist den Gehalt an Neuronen-spezifischer Enolase nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB, IC, IH(P) veröffentlicht und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Immunblotting
ELISA
Immunhistochemie. Kann auf formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Schnitten verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: CBL220
Physikalische Form
Flüssig in PBS, pH-Wert 7,4 mit 0,1% Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Unter sterilen Bedingungen bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manipulation of human pluripotent embryonal carcinoma stem cells and the development of neural subtypes.
Rebecca Stewart, Victoria Buyers Christie, Stefan Alexander Przyborski, Rebecca Stewart et al.
Stem Cells null
The neural adhesion molecule TAG-1 modulates responses of sensory axons to diffusible guidance signals.
Law, CO; Kirby, RJ; Aghamohammadzadeh, S; Furley, AJ
Development null
Maja Mustapic et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 278-278 (2017-06-08)
Our team has been a pioneer in harvesting extracellular vesicles (EVs) enriched for neuronal origin from peripheral blood and using them as a biomarker discovery platform for neurological disorders. This methodology has demonstrated excellent diagnostic and predictive performance for Alzheimer's
Benedito A Carneiro et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(12), 2732-2739 (2018-03-22)
Purpose: Small cell carcinoma of the prostate (SCCP) is an aggressive disease that can arise de novo or by transdifferentiation from prostate adenocarcinoma. Alterations in anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene are involved in neuroblastoma, lung cancer, and other malignancies, but
Formation of neurospheres from human embryonal carcinoma stem cells.
Grace M Horrocks, Lyndsey Lauder, Rebecca Stewart, Stefan Przyborski
Biochemical and biophysical research communications null