Wichtige Dokumente
MAB318-AF555
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper, Klon LNC1, Alexa-Fluor-555-Konjugat
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonym(e):
Tyrosine 3-monooxygenase, Dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 555
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LNC1, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken, zebrafish, mouse, rat, frog, vole, monkey, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Allgemeine Beschreibung
Tyrosin-3-Monooxygenase (EC 1.14.16.2; UniProt P07101; auch bekannt als Dystonie 14, TH, Tyrosin-3-Hydroxylase) wird im Menschen durch das TH-Gen (auch bekannt als DYT14, DYT5b, TYH) kodiert (Gen-ID 7054). Tyrosinhydroxylase spielt eine wichtige Rolle in der Physiologie adrenerger Neuronen. Sie ist das erste und geschwindigkeitsbestimmende Enzym, das an der Biosynthese von Dopamin und Noradrenalin aus Tyrosin beteiligt ist. TH ist daher ein nützlicher Marker für dopaminerge und noradrenerge Neuronen. Die enzymatische Aktivität von TH erfordert Eisenionen als Co-Faktoren und wird vermutlich durch Phosphorylierung reguliert. Es gibt sechs Isoformen von humanem TH als Ergebnis von alternativem Spleißen (UniProt P07101-1 bis P07101-6).
Spezifität
Erkennt ein Epitop an der Außenseite des regulatorischen N-Terminus. Der nichtkonjugierte Antikörper (Art.-Nr. MAB318) erkennt ein Protein von etwa 59 bis 61 kDa mittels Western Blot. Der nichtkonjugierte Antikörper reagiert im Western Blot nicht mit folgenden Proteinen: Dopamin-Beta-Hydroxylase, Phenylalaninhydroxylase, Tryptophanhydroxylase, Dehydropteridinreduktase, Sepiapterinreduktase oder Phenethanolamin-N-methyltransferase (PNMTase).
Immunogen
Epitop: An der Außenseite des regulatorischen N-Terminus der Tyrosinhydroxylase.
Tyrosinhydroxylase, aufgereinigt aus PC12-Zellen.
Anwendung
Der nichtkonjugierte Antikörper (Art.-Nr. MAB318) eignet sich auch für Western Blot, Immunhistochemie und Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in kortikalen Neuronen der Ratte.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Tyrosinhydroxylase in kortikalen Neuronen der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 59–63 kDa beobachtet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable