Wichtige Dokumente
MAB2642
Sigma-Aldrich
Anti-Fibrillin-2-Antikörper, Klon 48
clone 48, from mouse
Synonym(e):
fibrillin 2, congenital contractural arachnodactyly, Fibrillin 5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
48, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
IP
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
citations:
1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
48, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBN2(2201)
Allgemeine Beschreibung
Fibrillin-2 ist ein Teil der Fibrillin-Familie von Glykoproteinen, die wesentliche Faktoren für die Bildung und Aufrechterhaltung elastischer Fasern sind, die als Mikrofibrillen innerhalb der extrazellulären Matrix bekannt sind. Verschiedene Forscher haben vorgeschlagen, dass Fibrillin-2 eine Rolle bei der Mediation der Mikrofibrillenbildung während der frühen Elastogenese spielt. Defekte in Fibrillin-2 sind kausal für eine seltene, autosomal-dominante Bindegewebserkrankung, die als kongenitale kontrakturale Arachnodaktylie (CCA) bekannt ist, auch als Beals-Syndrom oder distale Arthrogryposis Typ 9 (DA9) bezeichnet wird und dem Marfan-Syndrom ähnelt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Fibrillin-2.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem Fibrillin-2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Fibrillin-2-Antikörper, Klon 48, ist ein Antikörper gegen Fibrillin-2 zur Verwendung in IH, ELISA, IP und IC.
ELISA-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ELISA verwendet (Charbonneau, 2003).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IF verwendet (Charbonneau, 2003).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie in paraffineingebetteten Gewebeschnitten von Leberkrebs und papillärem serösem Karzinom.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers erkannte Fibrillin-2 in paraffineingebetteten Gewebeschnitten von Leberkrebs und papillärem serösem Karzinom.
Zielbeschreibung
~215 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebe von Leberkrebs und papillärem serösem Karzinom
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eszter Szalai et al.
Molecular vision, 18, 1927-1936 (2012-08-10)
To determine the extracellular matrix proteins involved in the formation of human granular and lattice type I corneal stromal dystrophies, the expression patterns of fibrillin-2, tenascin-C, matrilin-2, and matrilin-4 were compared in human corneal stromal dystrophy samples. Ten cases of