Wichtige Dokumente
MAB2616
Sigma-Aldrich
Anti-Kindlin-1-Antikörper, Klon 4A5.14
clone 4A5.14, from mouse
Synonym(e):
Kindlin syndrome protein, UNC-112 related protein 1, Unc-112-related protein 1, chromosome 20 open reading frame 42, kindlin 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A5.14, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FERMT1(55612)
Allgemeine Beschreibung
Die Kindlin-Familie ist eine Gruppe fokaler Adhäsionsproteine, die aufgrund ihrer Fähigkeit, Integrine zu binden und zu aktivieren, seit kurzem von Interesse sind. Aufgrund von Anomalien dieser Funktion wurde Kindlin mit verschiedenen vererbten und erworbenen Erkrankungen in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel mit dem Kindler-Syndrom, Krebs und dem Leukozytenadhäsionsdefekt. Die Isoform Kindlin-1 steht insbesondere im Zusammenhang mit dem Kindler-Syndrom und spielt eine Schlüsselrolle bei der Adhäsion des Aktin-Zytoskeletts an die extrazelluläre Matrix basaler Keratinozyten. Kindlin-1 ist möglicherweise auch am Tumorwachstum beteiligt, indem es die TGF-beta-1-Signaltransduktion moduliert (Shi, 2007). Es wird am häufigsten in Gehirn, Nieren, Kolon, Plazenta, Skelettmuskulatur, Nebennieren und Prostata exprimiert.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Kindlin-1.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Rekombinantes GST-Tag-Protein, das humanem Kindlin-1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Kindlin-1-Antikörper (Klon 4A5.14) ist ein Antikörper gegen Kindlin-1 für die Verwendung in WB, IC und IH.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet. (Papachristou, D.J., et al. (2007). Histopathology. 51(4):499–508.)
Immunhistochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet. (Papachristou, D.J., et al. (2007). Histopathology. 51(4):499–508.)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Kindlin-1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~70 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Baisong Zhao et al.
The journal of headache and pain, 18(1), 1-1 (2017-01-07)
Hyperbaric oxygen (HBO) therapy is proven to attenuate neuropathic pain in rodents. The goal of the present study was to determine the potential involvement of the Kindlin-1/Wnt-10a signaling pathway during astrocyte activation and inflammation in a rodent model of neuropathic