Wichtige Dokumente
MAB1611
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin-Epithel-Antikörper, Klon AE3
clone AE3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Type II Cytokeratin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
AE3, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, chicken, rabbit, mouse, human, monkey, bovine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Erkennt die meisten basischen (Typ II) Keratine, HMW-Zytokeratine. Er ist breit reaktiv und färbt fast alle Epithelien und deren Neoplasmen positiv. AE3 reagiert mit allen Epidermisschichten (Basalschicht und darüber). Der Antikörper ist ein ausgezeichneter Marker zur Unterscheidung von Karzinomen von nicht-epithelialen Tumoren. Er wurde zur Untersuchung der Immunlokalisierung von epidermalen Keratinen, der Gewebeverteilung von Keratinen, verschiedener Erkrankungen der Epidermis, der Mundschleimhaut und anderer Epithelien sowie der Entwicklung anderer Epithelien verwendet. AE3 und AE1 (Artikelnummer MAB1612) wurden in hohem Maße zur Unterscheidung zwischen Karzinomen und Nicht-Karzinomen verwendet.
Immunogen
Humane Epidermiszellen
Anwendung
Der Anti-Keratin-Epithel-Antikörper, Klon AE3, ist ein Antikörper gegen Keratin-Epithel zur Verwendung in WB, IH(P).
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytokeratine
Immunhistochemie an unfixierten Gefrierschnitten oder formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten. Für in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte wird die Antigenrückgewinnung (HIER- oder Trypsin-Behandlung) dringend empfohlen.
Western-Blot: Klon AE3 erkennt die 65 bis 67, 64, 59, 58, 56 und 52 kDa humanen Zytokeratine der basischen Unterfamilie.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04–588
Physikalische Form
Flüssigkeit in PBS. Enthält 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate nach Erhalt haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Zelllinien MCF-7, RT112 und A431.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Empfehlung
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wild-type measles virus with the hemagglutinin protein of the edmonston vaccine strain retains wild-type tropism in macaques.
Takeuchi, K; Nagata, N; Kato, SI; Ami, Y; Suzaki, Y; Suzuki, T; Sato et al.
Journal of virology null
Monoclonal anti-keratin (AE1) reactivity in routinely processed tissue from 166 human neoplasms
Spagnolo, D.V. et al.
American Journal of Clinical Pathology, 84, 697-704 (1985)
Pathogenesis of fulminant monkeypox with bacterial sepsis after experimental infection with West African monkeypox virus in a cynomolgus monkey.
Nagata, N; Saijo, M; Kataoka, M; Ami, Y; Suzaki, Y; Sato, Y; Iwata-Yoshikawa, N; Ogata et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology null
Production of nuclear transfer embryos by using somatic cells isolated from milk in buffalo (Bubalus bubalis).
K Golla,Nl Selokar,M Saini,Ms Chauhan,Rs Manik,P Palta,Sk Singla,N L Selokar,M S Chauhan et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene null
S R Shi et al.
The American journal of pathology, 117(1), 53-63 (1984-10-01)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) provides a unique opportunity to evaluate distinctive epidemiologic features and a possible etiologic relationship with Epstein-Barr virus (EBV) in human malignancy. The lack of a uniformly accepted pathologic classification for NPC has limited the application of this