Wichtige Dokumente
MAB1592-C
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament NF-H-Antikörper, phosphorylierter Antikörper, Klon NP1
clone NP1, from mouse
Synonym(e):
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NP1, monoclonal
Speziesreaktivität
canine, mouse, human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (not specified)
Angaben zum Gen
bovine ... Nefh(528842)
chicken ... Nefh(417020)
dog ... Nefh(442940)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Allgemeine Beschreibung
Schweres Neurofilament-Polypeptid (UniProt: P12036, auch bekannt als NF-H, 200-kDa-Neurofilament-Protein, Neurofilament-Triplett-H-Protein) wird durch das NEFH-Gen (auch bekannt als KIAA0845, NFH) (Gen-ID: 4744) in Menschen kodiert. Neurofilamente (Durchmesser ~10 nm) sind Intermediärfilamente, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Sie werden aus drei verschlungenen Protofibrilen gebildet, die wiederum selbst aus zwei tetrameren Protofilament-Komplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Antikörper gegen NF-H sind nützlich für die Identifizierung neuronaler Zellen und ihrer Prozesse in Gewebeschnitten und in Gewebekulturen. NF-H-Antikörper sind hilfreich bei der Identifizierung von Neurofilament-Akkumulationen, die bei vielen neurologischen Erkrankungen wie der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) und der Alzheimer-Krankheit auftreten. Das aufgereinigte Immunogen, das zur Herstellung dieses Antikörpers verwendet wurde, war die sehr stark phosphorylierte Form von NF-H, und dieser Antikörper bindet nur diese stark phosphorylierte Form. Ähnliche, aber weit weniger Phosphorylierungsstellen finden sich auch in NF-M. Daher zeigt dieser Antikörper eine gewisse Reaktivität mit NF-M. Die enzymatische Phosphorylierung von Neurofilamenten von Schweinen und Rindern führt nachweislich zu einem Verlust der Bindung.
Spezifität
Klon NP1 erkennt die stark phosphorylierte Form von Neurofilament H. Zeigt eine schwächere Reaktivität mit phosphoryliertem Neurofilament M.
Immunogen
Natives Neurofilament H aufgereinigt aus Schweinerückenmark.
Anwendung
Anti-Neurofilament NF-H, phosphoryliert, Klon NP1, Best.-Nr. MAB1592-C, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf schweres Neurofilament-Polypeptid gerichtet ist und für die Verwendung in ELISA, Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Neurofilament NF-H in humanem Eierstockgewebe nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Neurofilament NF-H in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen (Benson, D.L., et al. (1996). J Neurocytol. 25(3):181-96; Boylan, K., et al. (2009). J. Neurochem. 111(5):1182-91).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Neurofilament NF-H in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Benson, D.L., et al. (1996). J Neurocytol. 25(3):181-96; Boylan, K., et al. (2009). J. Neurochem. 111(5):1182-91).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Neurofilament NF-H in ELISA-Anwendungen nachgewiesen (Boylan, K., et al. (2009). J. Neurochem. 111(5):1182-91; Toedebusch, C.M., et al. (2017). J Vet Intem Med. 31(2):513-520; Mashita, T., et al. (2015). J Vet Med Sci. 77(4):433-8).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an humanem Großhirnrindengewebe.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Neurofilament NF-H in humanem Großhirnrindengewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
112,48 kDa berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in PBS mit 5 mmol/l Natriumazid und 50 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2