MAB1581
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Cat-315
Synonym(e):
CSPG
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, Core Protein Epitope, clone Cat-315, ascites fluid, clone Cat-315, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Cat-315, monoclonal
Speziesreaktivität
feline, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACAN(176)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry: 1:500 on primary cultures of neurons.
Immunoblot: 1:5,000 recognizes a band at 680 kDa.
Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable