Wichtige Dokumente
MAB1567A4
Sigma-Aldrich
Anti-MAG-Antikörper, Klon 513, Alexa Fluor 488-Konjugat
clone 513, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Myelin-associated glycoprotein, Siglec-4a
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Konjugat:
ALEXA FLUOR 488
application:
ICC
IHC
Klon:
513, monoclonal
Speziesreaktivität:
rat, mouse
citations:
3
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
513, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), frog (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAG(4099)
Allgemeine Beschreibung
Myelin-assoziiertes Glycoprotein (MAG), ein Mitglied der Immunglobulin-Superfamilie, ist ein Membran-Glycoprotein von 100 kDa. Es wird davon ausgegangen, dass es am Myelinationsprozess beteiligt ist. Die Axonregeneration im zentralen Nervensystem (ZNS) Erwachsener wird von zwei Proteinen im Myelin – Nogo und MAG – begrenzt. MAG wird mit der Hemmung der Nervenregeneration im ZNS in Verbindung gebracht.
Immunogen
L2-Epitop tragendes Glycoproteinextrakt von 1–2 Tage altem Hühnerhirn
Anwendung
Dieser Anti-MAG-1-Antikörper, Klon 513, Alexa Fluor 488-Konjugat, ist für die Verwendung in IC, IH zum Nachweis von MAG validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde MAG in primären E18-Kortexzellen der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Mittels Immunhistochemie in Hirngewebe adulter Mäuse beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:100 dieses Antikörpers wurde MAG in Hirngewebe adulter Mäuse nachgewiesen.
Zielbeschreibung
69 kDa, berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG3 konjugiert an Alexa Fluor 488 in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe adulter Mäuse
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Allison Y Louie et al.
Journal of neuroinflammation, 20(1), 190-190 (2023-08-19)
Recent data suggest that myelin may be altered by physiological events occurring outside of the central nervous system, which may cause changes to cognition and behavior. Similarly, peripheral infection by non-neurotropic viruses is also known to evoke changes to cognition