MAB1061
Anti-Bone Sialoprotein II Antibody, CT, clone ID1.2
clone ID1.2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
BSPII, Integrin-binding Sialoprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ID1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
bovine, rat, pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IBSP(3381)
pig ... Ibsp(397137)
rat ... Ibsp(24477)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Osteobiologie
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections: (1μg/mL)
Immunocytochemistry: (1:100)
ELISA: (1μg/mL)
RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1