MAB1012-I
Anti-Alkaline Phosphatase Antibody, E. coli
Synonym(e):
EC:3.1.3.1, JW0374, alkaline phosphomonoesterase, b0383, glycerophosphatase, phosphomonoesterase
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N/A, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 49.44 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
E. coli
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysate from E. coli.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 Dilution of this antibody detected Alkaline Phosphatase in E. coli lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Alkaline Phosphatase in Western Blotting application (Yogev, D., et al. (1991). J Bacteriol. 173(6):2035-44; Taw, M.N., et al. (2022). Sci Rep. 12(1):14862).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable