Merck
LSWG04700
Millipore
PTFE-Membranfilter; 5,0 μm Porengröße
greener alternative
Mitex, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white, gridded
Synonym(e):
Mitex Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
gridded
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Mitex
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
170 μm
Farbe
white
Matrix
Mitex
Porengröße
5.0 μm pore size
60 % porosity
Blasenpunkt
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Mitex PTFE-Membran ist gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten, beständig. Die Mitex Membran ist unlaminiert, jedoch einfach zu handhaben und vereint den Komfort einer laminierten Membran mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Mitex Membranen sind hydrophob.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung
Filtercode: LSWG
Filtertyp: Siebfilter
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
Analyse von Hydraulikflüssigkeiten
Rechtliche Hinweise
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany