Merck
L50DET6S1
Millipore
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter
DE50, filtration area 3.47 m²
Synonym(e):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, DE50 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter, DE50, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Beschreibung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Höhe
27.6 cm (10.88 in.)
Durchmesser
40.64 cm (16 in.)
Filtrationsfläche
3.47 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)
3.93-6.43 mg/m2 (gravimetric analysis test)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
753-1,567 ppb (gravimetric analysis test)
753-1567 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
9-12 μmho per cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
DE50
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Stapeldesign
Stapeldesign: 40,64 cm Durchmesser, 16 Küvetten
Anwendung
Zum Klären von Serum, Plasma, Vakzinen, Zellkulturen oder anderen Flüssigkeiten.
Spezifikationen
Filtergrad: DE50
Angaben zur Herstellung
Desinfektionsprotokoll
Kann für 20 Zyklen mit heißem aufbereitetem Wasser bei 80 °C für 30 Minuten desinfiziert werden
Sterilisationsmethode
Kann durch 3 SIP (Steam-in-Place)-Zyklen von 30 min bei 123 °C sterilisiert werden
Hinweis zur Analyse
Das Abwasser einer autoklavierten (1 Zyklus von 30 min bei 123 °C) Stapelvorrichtung ist nach einem WFI-Spülen mit 50 l/m2 Medienoberfläche negativ
Extrahierbare Substanzen: Nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 30 min bei 123 °C) und Spülen mit 50 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC – total organic carbon): ppb nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 30 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 50 l Reinwasser je m2 der Medienoberfläche
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C nach dem Spülen mit Reinwasser zu 50 l/m2 Medienoberfläche je autoklavierter (1 Zyklus von 30 Minuten bei 123 °C) 30,48 cm 16er-Stapelvorrichtung
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)