KWSSA04TT3
Milligard® 0,5/0,2 µm nominal, Opticap® XL Kapsel
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 4, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonym(e):
Opticap XL4 Milligard 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 4
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
19.6 cm (7.7 in.)
Breite
3.3 in.
Nennlänge Kartusche
4 in. (10 cm)
Durchmesser
12.5 cm (4.9 in.)
Filtrationsfläche
0.16 m2
Durchm. Einlassanschluss
1.5 in.
Breite Einlass bis Auslass
19.6 cm (7.7 in.)
Durchm. Auslassanschluss
1.5 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤25 mg/capsule
Matrix
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Spezifikationen
Verlinkung
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3