Merck
KVGLA3FTT1
Millipore
Durapore®, 0,22 µm, Opticap®-XLT-Kapsel
Opticap® XLT 30
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
PVDF membrane
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XLT 30
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
34.3 in.
Breite
6.0 in.
Filtrationsfläche
2.1 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany