Merck
KTGRA05HH1
Millipore
Aervent®, 0,2 µm, Opticap®-XL-Kapsel
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm)
Synonym(e):
Aervent KTGR Opticap XL5 Capsule
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 5
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Aervent®
Parameter
≤12 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C (Forward)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
gas filtration: suitable
Länge
8.5 in.
Breite
4.2 in.
Nennlänge Kartusche
5 in. (13 cm)
Durchmesser
10.7 cm (4.2 in.)
Filtrationsfläche
0.32 m2
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Breite Einlass bis Auslass
21.3 cm (8.4 in.)
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤14 mg/cartridge
Matrix
Aervent®
Porengröße
0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type gas
Blasenpunkt
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rated for aerosol retention of a total challenge of 108–1010 plaque forming units of ΦX-174 virus particles at 85 Nm3/h (50 SCFM) per cartridge.
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Qualität
Retains Brevundimonas diminuta liquid aerosol for 21 days at a minimum challenge of 10⁷ CFU/cm²
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine PTFE-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilization Method
30 Autoklavenzyklen von 30 min bei 135 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Bacterial Retention
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
HydroCorr: ≤0.38 mL/min @ 2.6 bar (38 psig) per sample
Gravimetric Extractables: after 24 hours in a 70/30% IPA/water mixture at controlled room temperature
Sonstige Hinweise
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckgeräterichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Konformität mit Artikel 3 § 3 dieser Druckgeräterichtlinie besitzt dieses Produkt kein CE-Zeichen.