Merck
KHVES03TT3
Millipore
Millipore Express® SHRP, Opticap® XL Kapsel
Opticap® XL 3, sterile, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm)
Synonym(e):
Opticap Sterile XL 3 Millipore Express SHR with prefilter 0.5/0.1 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polyester support
polyethersulfone
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
irradiated
sterile
Produktlinie
Opticap® XL 3
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤7.3 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
17.3 cm (6.8 in.)
Nennlänge Kartusche
3 in. (7.5 cm)
Durchmesser
12.4 cm (4.9 in.)
Filtrationsfläche
0.13 m2
Durchm. Einlassanschluss
1.5 in.
Breite Einlass bis Auslass
17.3 cm (6.8 in.)
Durchm. Auslassanschluss
1.5 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
Blasenpunkt
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Beachten Sie den Abschnitt Installation im Benutzerhandbuch für OPTICAP® XL-Kapseln und OPTICAP® XLT-Kapseln
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Millipore-Express®-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM®-F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥2 l
TOC/Leitfähigkeit
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 5,5 l wiesen die Proben bei 25 °C weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.