KGW2A05FF1
Polysep™ II 1.0/1.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap® XL 5, pore size 1.2/1.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonym(e):
Opticap XL5 Polysep II 1.0/1.2 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 5
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
21.6 cm (8.5 in.)
Breite
4.2 in.
Nennlänge Kartusche
5 in. (12.5 cm)
Durchmesser
14.5 cm (5.7 in.)
Filtrationsfläche
0.19 m2
Durchm. Einlassanschluss
3/4 in.
Breite Einlass bis Auslass
21.6 cm (8.5 in.)
Durchm. Auslassanschluss
3/4 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤61 mg/capsule
Matrix
Polysep™ II
pore size
1.0/1.2 μm nominal pore size
1.2/1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2