IT5SP0007
IT5 Accessory, TTU Int′l Power Cable
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Integritest®
Qualitätsniveau
Höhe
1 in.
25 mm
Breite
1 in.
Tiefe
12 in.
Gewicht
8 oz
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany