Wichtige Dokumente
IQ7XUVKT1
Milli-Q
ech2o® UV-Lampe
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ storage tanks
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
ech2o®
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Dieses ech2o® UV-Lampen-Kit enthält 1 quecksilberfreie bakterizide UV-LED-Lampe für das Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, 1 quecksilberfreie bakterizide UV-LED-Lampe für das ASM von Milli-Q® IQ/IX Lagertanks und 1 quecksilberfreie UV-Excimer-Lampe für die Oxidation von organischen Verunreinigungen für Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
Anwendung
Das ech2o® UV-Lampen-Kit wird zum Begrenzen der Biofilmentwicklung in System und Lagertank eingesetzt, und um die Oxidation organischer Verunreinigungen sicherzustellen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Alle drei UV-Lampen sind quecksilberfrei
  • 2 Lampen sind mit UVC-LED-Technologie (emittieren bei 265 nm) ausgestattet, um Bakterien zu inaktivieren.
  • 1 Lampe ist mit der Excimer-Technologie (emittiert bei 172 nm) ausgestattet, um organische Verunreinigungen zu photooxidieren
Komponenten
ech2o® Lampe für das System & ech2o® ASM-Lampe für den Tankdeckel & ech2o® Lampe für die Oxidation von organisch Verunreinigungen in dem System
Rechtliche Hinweise
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany