Wichtige Dokumente
IPAKGARA1
Milli-Q
IPAK Gard® 3-5 Vorbehandlungspacks
This product is replaced with IPAKGARD1. Search to Explore!
Synonym(e):
IPAK Gard® Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of colloids, particles and free chlorine
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
IPAK Gard®
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Porengröße
5 μm pore size
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der IPAK Gard® 3-5 Vorbehandlungspack bietet optimalen Schutz für die Umkehrosmose-Membran (RO-Membran), verbessert die Leistung Ihres Systems und verlängert seine Lebensdauer. Zur Verwendung mit den Milli-Q®IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 und Milli-Q® EQ 7008/16 Wasseraufbereitungssystemen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die gefalteten Filter- und Kohleblock-Komponenten entfernen Kolloide, Partikel und freies Chlor höchst wirksam aus Trinkwasser und gewährleisten so die Leistungsfähigkeit der Umkehrosmose-Membran über Jahre hinweg.
  • 63 % der Teilelieferanten sind durch ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.
Rechtliche Hinweise
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany