Merck
IEVH00005
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Produktbezeichnung
Immobilon®-E PVDF-Membran, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
western blot: suitable
Filter L × B
27 cm × 1.875 m
Porengröße
0.45 μm pore size
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: IEVH
Immobilon-E ist die erste PVDF-Membran für Western Blot, die mit einem wässrigen Transferpuffer benetzt werden kann. Dies eliminiert den Vorbenetzungsschritt mit Alkohol, der bei anderen PVDF-Membranen erforderlich ist.
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The possible causes and potential remedies for poor or inconsistent transfer of proteins from a gel to the Western blot membrane. Optimal transfer conditions may vary depending on the molecular weight of the protein of interest.
Protokolle
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.