HG000C96
Cetrimide Agar Base
pH 7.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Agar, 13.6 g/L
Cetrimide, 0.5 g/L
Magnesium Chloride, 1.4 g/L
Peptone, 20.5 g/L
Potassium Sulphate, 10.0 g/L
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C96.500)
pH-Wert
7.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Incubate at 37°C for 48 hours
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1