HG0000C9
MacConkey Broth Purple
pH 7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Bile Salts, 5.0 g/L
Bromocresol Purple, 0.01 g/L
Lactose, 10.0 g/L
Peptone, 20.0 g/L
Sodium Chloride, 5.0 g/L
Verpackung
pkg of 12 × 500 g (plastic bottles)
pH-Wert
7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable