Wichtige Dokumente
HEMF45205
Millipore
Polyethersulfone (PES), hydrophilic
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone
Qualitätsniveau
Qualität
for separation
Beschreibung
Filter code HEMF
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
Filtrationsfläche
20 cm2
Membrangröße
20 cm × 20 cm
Dicke
143 μm
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.45 μm
Blasenpunkt
16.1 psi
Allgemeine Beschreibung
HEMF is a 0.45 μm pore sizePES membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.45 μm in size.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany