HCWG047S6
S-Pak® Membranfilter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of wastewater
Synonym(e):
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.7µm 47mm white gridded
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
S-Pak®
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.7 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Verwandter Inhalt
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing