Wichtige Dokumente
HAWGPDMCB
Millipore
Kit für gesamtcoliforme Bakterien und E. coli
A Kit for simultaneous detection of coliform, E.coli using m-coli Blue 24 with S-Pak® membranes and sterile petri dish with petri-pad
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NA.74
Lagerbedingungen
protect from light
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Kit für gesamtcoliforme Bakterien und E. coli umfasst Folgendes:
Die sterilisierten Petri-Pad-Petrischalen mit 47 mm Durchmesser dienen zur Verwendung mit festen Agarmedien. Die vorsterilisierten 47-mm-Einwegschalen enthalten bereits sterilisierte absorbierende Einlagen, die Kontaminationen minimieren.
Die weißen S-Pak®-Filter mit einem Durchmesser von 47 mm bestehen aus Zellulosemischestern (MCEs) und verfügen über eine Porengröße von 0,22 μm und einen Netzaufdruck.
Mit der m-ColiBlue24-Bouillon können gesamtcoliforme Bakterien und Escherichia coli (E. coli) innerhalb von 24 Stunden gleichzeitig nachgewiesen werden. Ein enzymatischer Indikator im Medium färbt alle auf dem m-ColiBlue24-Medium gewachsenen nicht fäkalen gesamtcoliformen Kolonien rot und die (fäkalen coliformen) E.-coli-Kolonien blau. Dank der Selektivität des enzymatischen Indikators erübrigen sich Bestätigungstests.
Anwendung
Das Kit für gesamtcoliforme Bakterien und E. coli mit S-Pak®-Membranen und steriler Petri-Pad-Petrischale dient zum Nachweis gesamtcoliformer Bakterien in beispielsweise Bier, Mineralwasser, Cider, Sportgetränken oder Wein.
Komponenten
600 S-Pak-Filter (HAWG047S6)
150 Petri-Pad-Petrischalen (MSP010063)
150 m-ColiBlue-Ampullen (M00PMCB24)
Rechtliche Hinweise
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.